Sulphamethoxypyridazine
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO436470250EA
991
DKK
ACRO436470250
ACRO436470050
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O₃S Molekylvægt: 280,3 g/mol Smeltepunkt: 182…183 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00057372 CAS-nummer: 80-35-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 184 °C |
HPLC | ≥97.5 % |