Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO436180050EA 1390 DKK
ACRO436180050
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekylvægt: 118,1311 g/mol
Kogepunkt: 60 °C (4Torr)
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063450
CAS-nummer: 72657-23-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)