Butyltrichlorsilan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO435600250EA 795 DKK
ACRO435600250
Butyltrichlorsilan 99%
Butyltrichlorosilane
Formel: C₄H₉Cl₃Si
Molekylvægt: 191,56 g/mol
Kogepunkt: 132…134 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,161 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013605
CAS-nummer: 7521-80-4
UN nummer: 1747
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %