3-Amino-5-iodo-1H-indazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO435800010EA 1730 DKK
ACRO435800010
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Molekylvægt: 259,05 g/mol
Smeltepunkt: 182…188 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261138
CAS-nummer: 88805-76-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥96.0 %