1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
434688000.EA 3060 DKK
434688000. 434681000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M in THF, AcroSeal™
1-Hexylmagnesium chloride
Formel: C₆H₁₃ClMg
Molekylvægt: 144,93 g/mol
Kogepunkt: 65…68 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,965 g/cm³
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798087
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %