1H-Indazole-6-boronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO431020050EA 7670 DKK
ACRO431020050 ACRO431020010
1H-Indazole-6-boronic acid 97%
1H-Indazole-6-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Molekylvægt: 161,9500 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972419
CAS-nummer: 885068-10-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %