Methylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
430841000.EA 373 DKK
430841000.
Methylchlorformiat 99%, AcroSeal™
Methylchlorformiat
Formel: C₂H₃ClO₂
Molekylvægt: 94,5 g/mol
Kogepunkt: 70…72 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 1,223 g/cm³
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000639
CAS-nummer: 79-22-1
UN nummer: 1238
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %