Isobutylchlorformat 98%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
430811000.EA
336
DKK
430811000.
Isobutylchlorformat 98%, AcroSeal™
Isobutylchlorformat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekylvægt: 136,58 g/mol Kogepunkt: 128,7 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –80 °C Massefylde: 1,0475 g/cm³ Flammepunkt: 30 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-nummer: 543-27-1 UN nummer: 3489 ADR: 6.1,I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
GC | ≤1 % isobutyl carbonate |
Color scale | ≤100 APHA |
Acidity | ≤0.1 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...