5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO430650050EA 1580 DKK
ACRO430650050
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Molekylvægt: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095047
CAS-nummer: 163517-62-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %