3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO430620010EA 337 DKK
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Molekylvægt: 170,40 g/mol
Smeltepunkt: 228,3…231.5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039010
CAS-nummer: 175883-63-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %