2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO430490010EA 2520 DKK
ACRO430490010
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid 97%
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Molekylvægt: 175,9800 g/mol
Smeltepunkt: 306…311 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870057
CAS-nummer: 1001907-57-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)