3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO430460010EA 1760 DKK
ACRO430460010
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09263608
CAS-nummer: 304858-67-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %