4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO430160050EA 453 DKK
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazole 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molekylvægt: 113,0800 g/mol
Smeltepunkt: 161…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159626
CAS-nummer: 2075-46-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)