tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO425820050EA 626 DKK
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molekylvægt: 171,24 g/mol
Kogepunkt: 80 °C (,2 mmHg)
Massefylde: 0,977 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216581
CAS-nummer: 86953-79-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure