Ethyl isocyanatoacetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO410150250EA 1680 DKK
ACRO410150250 ACRO410151000 ACRO410150050
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Formel: C₅H₇NO₃
Molekylvægt: 129,12
Kogepunkt: 67…68 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,151 g/cm³
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002040
CAS-nummer: 2949-22-6
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %