3-Methylsalicylaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO398540010EA 341 DKK
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyde 98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136,1479 g/mol
Kogepunkt: 203…205 °C (730 mmHg)
Massefylde: 1,134 g/cm³
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040798
CAS-nummer: 824-42-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %