2-Formylimidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO398470050EA 2550 DKK
ACRO398470050 ACRO398470010
2-Formylimidazole 98%
2-Formylimidazole
Formel: C₄H₄N₂O
Molekylvægt: 96,09 g/mol
Kogepunkt: 80 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 209 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003544
CAS-nummer: 10111-08-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure