(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO391100010EA
640
DKK
ACRO391100010
ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formel:
C₄H₁₁NOS Molekylvægt: 121,20 g/mol Smeltepunkt: 99…102 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD05861479 CAS-nummer: 196929-78-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |