HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
365310050.EA
1120
DKK
365310050.
365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Molekylvægt: 380,2 g/mol Smeltepunkt: 189…191 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS-nummer: 148893-10-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 193 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |