Petroleumbenzin, 60…95 °C for analysis
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO235070010EA 368 DKK
ACRO235070010 ACRO235070025
Petroleumbenzin, 60…95 °C for analysis
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 60…95 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,7 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 60 to 95 °C (760 mmHg)
Non-volatile matter ≤0.001 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Copper (Cu) ≤0.00002 %
Iron (Fe) ≤0.00005 %
Lead (Pb) ≤0.00002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %