n-Hexan 95+% til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO232100025EA
1710
DKK
ACRO232100025
ACRO232100010
n-Hexan 95+% til HPLC
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86,18 g/mol Kogepunkt: 69 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,659 g/cm³ Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 UN nummer: 1208 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥95.0 % |
UV | at 200 nm A: ≤0.7 |
UV | at 210 nm A: ≤0.25 |
UV | at 220 nm A: ≤0.07 |
UV | at 230 nm A: ≤0.03 |
UV | at 240 nm A: ≤0.01 |
UV | at 250 nm A: ≤0.005 |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |