Magnesiumchlorid, vandfri 99.9% (trace metals basis), ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO197060500EA 3590 DKK
ACRO197060500 ACRO197060100
Magnesiumchlorid, vandfri 99.9% (trace metals basis), ren
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95,21 g/mol
Kogepunkt: 1412 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 708 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %