Rubidiumchlorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO193920100EA 2220 DKK
ACRO193920100
Rubidiumchlorid 99.99% (trace metals basis)
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120,92 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 718 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Argentometric 28.9 to 30.1 % (Cl)
Total trace metal impurities ≤100 ppm