Du Søgte efter: Flammefotometre
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determination of sodium and potassium in industrial applications – calcium, barium and lit...
Varenummer: (JENW83055-05)
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Supplies, T2100
Leverandør: VARIAN
Beskrivelse: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Leverandør: VARIAN
Beskrivelse: Flammefotometer
Leverandør: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Beskrivelse: Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Leverandør: VARIAN
Beskrivelse: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Varenummer: (VARI110351790)
Leverandør: VARIAN
Beskrivelse: Flammefotometer
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Beskrivelse: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Varenummer: (SHEW47542500)
Leverandør: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Beskrivelse: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom