Du Søgte efter: Økologiske standarder
8.179  results were found
SearchResultCount:"8179"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These analytical standards are suitable for HPLC and gas chromatography. Mutil component solution with a concentration of 0,5 μg/ml B2 and G2 in aceto...
Varenummer: (C-051-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Caffeine solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Varenummer: (63965-25MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, (-)-beta-Elemene, ≥98,0% (GC)
UOM: 1 * 25 mg
Varenummer: (PHR1118-1G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Propyl gallate
UOM: 1 * 1 g
Varenummer: (PHR1776-50MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Amitriptyline Related Compound B
UOM: 1 * 50 mg
Varenummer: (42759-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Cinnamyl acetate, ≥98%
UOM: 1 * 1 mL
Varenummer: (PHR1157-1G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Triethyl 2-acetylcitrate
UOM: 1 * 1 g
Varenummer: (32168-10MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Aminotriclabendazole hydrochloride
UOM: 1 * 10 mg
Varenummer: (48670.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Dimethylnitrosoamin 200 µg/ml i methanol
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (442641.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Methapyrilene HCl
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (N-106-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Naltrexone-3-beta-D-glucuronide solution, Ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Varenummer: (A-119-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Aripiprazole solution, ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Varenummer: (36511-250MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Sebuthylazin-desethyl
UOM: 1 * 250 mg
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, N-Vanillylnonanamide ≥98% (HPLC)
Varenummer: (PHR1790-1G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester
UOM: 1 * 1 g
Varenummer: (S-027-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, JWH-073 solution, (Spice Cannabinoid), ampule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 8.179
no targeter for Bottom