ESD-sikkerhedsankelstøvler, med snørebånd, Renzo Biomex GTX®
Leverandør: Elten
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Safety-Grip Renzo Biomex GTX
114-8205EA 940 DKK
114-8205 114-8200 114-8199 114-8198 114-8197 114-8204 114-8203 114-8202 114-8201 114-8192 114-8191 114-8196 114-8195 114-8194 114-8193
ESD-sikkerhedsankelstøvler, med snørebånd, Renzo Biomex GTX®
Sko og støvler
Holdbar ESD-sikkerhedssko fremstillet af robust, åndbart okselæder og hydrofobiseret nubucklæder, fuldt polstret pløs med overgang og dual-density Safety-Grip PU/PU-sål (3,5 mm) med enestående skridsikkerhed og gode selvrensende egenskaber.
  • Gore-Tex® climate membrane
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full-length fleece inlay sole ESD PRO black
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • Biomex-Protection®: Cuff stabilises ankles
  • Heat resistant seams and laces
  • PU scuff cap protects the leather upper
  • Metal-free, puncture resistant midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in cold areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Farve: Sort
Certificeringer: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, CI