Helmaske, X-plore® 6570
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X-plore®
111-1901EA 3060 DKK
111-1901
Helmaske, X-plore® 6570
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Fuldtdækkende ansigtsmasker
X-plore® 6570 er den silikonehelmaske med høj komfort, der anvendes af fagfolk til en bred vifte af anvendelser. Til anvendelser med ukendte smitstoffer eller i iltfattige miljøer kan Dräger X-plore® 6570 bruges sammen med et selvstændigt indåndingsapparat. Den opfylder de højeste krav til kvalitet, pålidelighed, sikker pasform og komfort. Denne helmaske er efterfølgeren til Panorama Nova-maskerne.
  • Selve silikonemasken er særligt skånsom mod huden og forbliver ekstremt fleksibel ved høje og lave temperaturer
  • Ansigtstætning i dobbelt lag med tredobbelt forsegling sørger for en sikker og behagelig pasform til næsten enhver ansigtsform
  • Komfortable 5-punkts hovedstropper sikrer, at masken nemt og hurtigt kan tages på
  • Forvrængningsfrit visir med 180° vidvinkel garanterer et stort synsfelt med panoramaudsyn
  • Polykarbonatvisir for øget fleksibilitet og varme- og stødsikkerhed
  • Et intelligent ventilationssystem sikrer, at visiret forbliver dugfrit, mens en talemembran af rustfrit stål letter kommunikation
Vægt: ca. 520 to 620 g
Certificeringer: EN 136 (Klasse 3)