Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Bump Caps
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/43/20236843.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Varenummer: (SCTS2021101)
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   First Base 3 Xtra combines durable, workwear fabrics with the enhanced protection offered by a full shell design.
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Varenummer: (111-1913)
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   This lightweight bump cap offers maximum wearer comfort and protection against bumps and grazes. The comfortable interior consists of four layers: Sho...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   First Base 3 Winter helps ensure workers stay warm and dry in cold and wet weather conditions, offering a practical indoor and outdoor bump protection...
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   The safety baseball cap First Base Plus is made from durable ABS plastic with flexible shell design to protect the wearer from bumps and lacerations t...
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   Bumpmaster is a lightweight and wipe clean low profile PE bump cap.
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   The First Base 3 flame-retardant bump protection cap is designed to protect workers where they are exposed to flammable liquids or hot sparks that cou...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCOTT SAFETY
Beskrivelse:   This stylish bump cap is made from lightweight, microfibre fabric. Its unique shell design delivers optimum protection and is shaped over the ear to p...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste