2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO426830250EA 5530 DKK
ACRO426830250 ACRO426830050
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Formel: C₄H₁₁NOS
Molekylvægt: 121,20 g/mol
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863616
CAS-nummer: 146374-27-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)