(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO397580050EA 1780 DKK
ACRO397580050
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187,2362 g/mol
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01317839
CAS-nummer: 101469-92-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +21° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, in Methanol)