(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO397580050EA
1700
DKK
ACRO397580050
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Smeltepunkt: 60…64 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01317839 CAS-nummer: 101469-92-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +21° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, in Methanol) |