(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO395020050EA
4880
DKK
ACRO395020050
ACRO395020250
ACRO395020010
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane 98%
(2S,3S)-N-tert-Boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Appearance: White to off-white Powder
Formel:
C₁₅H₂₁NO₃ Molekylvægt: 263,34 g/mol Smeltepunkt: 125…127 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02258997 CAS-nummer: 98737-29-2 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |