3-Hydroxyphthalic anhydride ≥97%
Leverandør: Acros Organics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO394350050EA 5290 DKK
ACRO394350050 ACRO394350010
3-Hydroxyphthalic anhydride ≥97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formel: C₈H₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011557
CAS-nummer: 37418-88-5
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %