3-Fluorosalicylaldehyde
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO398890010EA 1910 DKK
ACRO398890010
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Molekylvægt: 140,12 g/mol
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003319
CAS-nummer: 394-50-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %