Diethylether ≥99% stabilised til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med ethanol
ACRO410040010EA 599 DKK
ACRO410040010 ACRO410040025
Diethylether ≥99% stabilised til HPLC
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0,714 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99 %
UV at 210 nm A: ≤0.3
UV at 220 nm A: ≤0.2
UV at 230 nm A: ≤0.125
UV at 240 nm A: ≤0.075
UV at 250 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.025
UV at 270 nm A: ≤0.01
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g