2-Octyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO387030250EA
1480
DKK
ACRO387030250
ACRO387030050
2-Octyn-1-ol 98%
2-Octyn-1-ol
Formel:
C₈H₁₄O Molekylvægt: 126,2 g/mol Kogepunkt: 76…78 °C (2 mmHg) Flammepunkt: 91 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039542 CAS-nummer: 20739-58-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |