(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO391610050EA 6930 DKK
ACRO391610050 ACRO391610010 ACRO391612500
(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid 99%
(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid
Formel: C₁₈H₁₅AuClP
Molekylvægt: 494,71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009588
CAS-nummer: 14243-64-2
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Au)