Diethylether 99+% stabilised, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
ACRO176830250EA 5700 DKK
ACRO176830250 ACRO176830010 ACRO176830050
Diethylether 99+% stabilised, ekstra ren
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0,714 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 7 ppm BHT
Relative density (20°C) 0.714 to 0.716
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Peroxides ≤0.0005 %