(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO359241000EA 1070 DKK
ACRO359241000
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₂
Molekylvægt: 179,0240 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318999
CAS-nummer: 85107-53-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %