Natriumborhydrid 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
191131000.EA 697 DKK
191131000.
Natriumborhydrid 0.5 M in diglyme, AcroSeal™
Natriumborhydrid
Formel: NaBH₄
Molekylvægt: 37,83 g/mol
Massefylde: 0,945 g/cm³
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
ADR: 4.3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M
Solution contains 18.915 g NaBH4/l C6H14O3