2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO147480100EA
570
DKK
ACRO147480100
ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formel:
C₁₂H₉BrO Molekylvægt: 249,11 g/mol Smeltepunkt: 82…85 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00004109 CAS-nummer: 613-54-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Brown-purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 85 °C |
GC | ≥97.5 % |