2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO306010010EA 266 DKK
ACRO306010010
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 99%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₅F₆NO
Molekylvægt: 281,16 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075091
CAS-nummer: 35853-41-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown-yellow to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 134 °C
HPLC ≥98.5 %