3-Phenylpyrazol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO296030100EA 1240 DKK
ACRO296030100 ACRO296030025
3-Phenylpyrazol 99+%
3-Phenylpyrazol
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144,18 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159654
CAS-nummer: 2458-26-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥99.0 %