Prostaglandin E1 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO235020100EA 5810 DKK
ACRO235020100
Prostaglandin E1 98+%
Prostaglandin E1
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel: C₂₀H₃₄O₅
Molekylvægt: 354,487 g/mol
Smeltepunkt: 115…116 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077860
CAS-nummer: 745-65-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %