Du Søgte efter: Biopsi udstanser
Biopsi udstanser kan manuelt udtage korrekt tykkelse af hudprøver i diagnostiske applikationer samtidigt med bevarelse af det bedste kosmetiske resultat for huden. Med skarpe ellipse formede eller cirkulære blade kan biopsi udstanser adskille den ønsket sektion af hud uden at strække eller beskadige den omgivne hud.
Biopsi udstanser kan manuelt udtage korrekt tykkelse af hudprøver i diagnostiske applikationer samtidigt med bevarelse af det bedste kosmetiske resultat for huden. Med skarpe ellipse formede eller cirkulære blade kan biopsi udstanser adskille den ønsket sektion af hud uden at strække eller beskadige den omgivne hud.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (AESCOK741R)
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm, Længde: 140 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MEGRKAI-P101)
Leverandør: MEGRO GMBH & CO.
Beskrivelse: The integrated collection aid (plunger system) permits the fast and easy removal of the skin sample from the biopsy punch.
UOM: 1 * 20 Items
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Aesculap®, Aorta punch, diameter: 5 mm, Længde: 140 mm
Varenummer: (AESCDF401R)
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Aesculap®, Kofferdam dental punch, Ainsworth, Længde: 160 mm
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom