Du Søgte efter: Ioniseringsbuffere
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.16755.1000)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Varenummer: (1.02037.1000)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Varenummer: (85773.290)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Varenummer: (85772.290)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
UOM: 1 * 1 L
Varenummer: (45293.AE)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Lithium Nitrate Buffer Solution
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (45294.AE)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cesium Nitrate Buffer solution
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (95164-250ML)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Matrix Modifier, 2% Lithium (Li) in 1% HNO₃
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom