Testsæt til hurtig, semi-kvantitativ in-situ analyse uden udgifter til transport af prøverne til laboratoriet. Enkel illustreret trin-for-trin vejledninger betyder at testene kan bruges uden speciel kemisk viden.
- Resultater på 3 - 15 minutter
- Brugervenlig
- Applikationstilpassede måleområder
- Bærbar
- Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MColortest™ with colour disc comparator (formerly Microquant®)
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
MQuant® med farvekort komparator (MCC)
Ved at bruge kuvetter med en lang lysvej er MQuant® (MCC) testsæt ideelle til måling af lave ionkoncentrationer (nogle så lave som 0,005 mg/L). Disse testsæt er særligt velegnede til at analysere drikkevand, kildevand, renset og mineralvand samt køle- og kedelvand.
The table below indicates which system of measurement is used for which test see under the column 'Type'.
MCD = MQuant® comparator disc
MCC = MQuant® comparator card
MTC = MQuant® titration and colorimetry
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort eller sammenligningshjul og omfattende brugsvejledninger.
Emballering: RP= Refil pakke