Du Søgte efter: Ionstyrke justeringsbuffere
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (443123-475ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Varenummer: (89465-500ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Varenummer: (1.16770.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (89467-500ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (58221-500ML-F)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (1.15368.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (89466-500ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F comple...
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (160847G)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
UOM: 1 * 5 L
Varenummer: (32028-1L)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: TISAB according to DEV D4.
UOM: 1 * 1 L
Varenummer: (METT51350106)
Leverandør: Mettler - Toledo
Beskrivelse: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 250 mL
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Varenummer: (REGETISAF5)
Leverandør: REAGECON
Beskrivelse: TISAB III concentrate for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom