Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Loading Buffers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LDS sample loading buffer, reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and Laemm...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RNA EZ-Vision® is a non mutagenic fluorescent dye for staining RNA bands resolved on denaturing agarose gels containing formaldehyde. Supplied in a 1,...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RNA loading buffers (2X) are premixed loading dyes for the preparation of RNA samples for agarose or polyacrylamide electrophoresis.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LDS sample loading buffer, non reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and L...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   LAEMMLI LOADING BUFFER 4X PROTEOMICS GR 1 * 25 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Loading dyes are designed to optimise loading DNA, RNA, and proteins in acrylamide and agarose gels.
UOM:  1 * 5 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   NEXT GEL® sample loading buffer is recommended for optimum gel performance when using VWR’s NEXT GEL® ready to pour acrylamide solutions.
UOM:  1 * 5 ml
Varenummer: (A2571.0025)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   6X Gel loading buffer for DNA samples in agarose and acrylamide gel electrophoresis. Contains 0,25% Bromophenol blue, 15% Ficoll® 400 and 0,25% Xylene...
UOM:  1 * 25 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 38
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING