Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "lysis-buffere"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Sorter efter:
Varenummer: (N653-100ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Lysis buffer for cultured mammalian cells containing SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compat...
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (M334-100ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (J619-500ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   BUFFER LYSIS GRAM NEGATIVE 1 * 125 ml
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   These DNase and RNase free buffers and reagents are designed for high quality research.
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   HEPES LYSIS BUFFER WITH NP-40 1 * 500 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 52
  1  2  3  4  5  6  7  Næste