Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Hybridisation Buffers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A blocking reagent used to help prevent probe binding to open membrane space and non target nucleic acids.
UOM:  1 * 50 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM:  1 * 50 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A blocking reagent for Northern and Southern blots that prevents probe binding on open membrane space and non target nucleic acids.
UOM:  1 * 50 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   A hybridisation buffer for Northern and Southern blots. This 1X solution of SSPE buffer contains 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate, and 1...
UOM:  1 * 4 l
Leverandør:  Rockland Immunochemicals
Beskrivelse:   20X SSPE buffer (3.0 M Sodium Chloride, 0.2 M Sodium Hydrogen Phosphate, 0.02 M EDTA, pH 7.4) - DEPC treated.
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   A major limitation of membrane hybridisation is speed. At commonly used probe concentrations (2 to 10 ng/ml), hybridisation normally takes 16 hours to...
Varenummer: (ROCKMB-045)
Leverandør:  Rockland Immunochemicals
Beskrivelse:   Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridization process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM:  1 * 1 l
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING